AuftragsverfolgungKontakt
Uhrgläser | Avantor
Uhrgläser
Uhrglas, PTFE, 52,76 mm
Artikelnr. KART643
Anbieter:   KARTELL
Uhrgläser
Artikelnr. KART643
Anbieter:  KARTELL
Uhrgläser
Uhrgläser
Uhrglas, PTFE, 52,76 mm
Preis
14,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PTFE hergestellt, weiß.
  • Sehr gute Chemikalien- , Hitzebeständigkeit und mechanische Beständigkeit
  • Hitzebeständig bis +120 °C
  • Für die Verwendung mit Lebensmitteln
Zum Anmischen oder als Abdeckung für Gefäße.
Certifications:
Caution:
Spezifikationen
  • Ø:
    52,76 mm
  • Bezeichnung:
    Uhrglas, PTFE
  • Seq:
    01