Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Spannverschlüsse mit Stativstab | Avantor
Spannverschlüsse mit Stativstab
Planflansch DN 60
Artikelnr. 201-1139
Anbieter:   Lenz Laborglas
Spannverschlüsse mit Stativstab
Artikelnr. 201-1139
Anbieter:  Lenz Laborglas
Spannverschlüsse mit Stativstab
Spannverschlüsse mit Stativstab
Planflansch DN 60
Preis
529,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polyester, glasfaserverstärkt
  • Schnelle und einfache Montage bzw. Demontage
  • Sehr stabil
  • Sichere Halterung zur Befestigung von Reaktionsgefäßen
Zur sicheren Befestigung von Aufsätzen auf Reaktionsgefäßen und Montage an einem Stativ.
Spezifikationen
  • Für:
    Planflansch DN 60
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.