Sedimentiergefäße, Imhoff
Imhoff-Konen, Skala bis zu 100 ml, Ringmarkierung bei 1000 ml, ohne Sperrhahn
Catalog # LENZ05670001
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass 3.3.
- White graduations
- With or without stopcock
- Excellent chemical and temperature resistance
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Typ:ohne Sperrhahn
- Bezeichnung:Imhoff-Konen, Skala bis zu 100 ml, Ringmarkierung bei 1000 ml
- Cat. No.:LENZ05670001
- Teilung:0,1 ml
- Graduierung:0 - 2 ml