Density Bottles, Adjusted
25* ml
Artikelnr. LENZ05630222
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
- The density bottles (pycnometers) are individually engraved with the actual capacity, with an accuracy of 0,001 cm³
- The top of stopper is ground and polished for ease of wiping clean
- Stopper is size NS 10/19 with capillary
* DIN ISO 3507
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Volumen (nom.):25* ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.