Extraktionshülsen
Extraktionseinsätze für Feststoffe, für Extraktor 250 ml Kapazität (500 ml Volumen)
Artikelnr. LENZ05431203
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Glaseinsatz mit Bohrungen für Feststoffe.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Bezeichnung:Extraktionseinsätze für Feststoffe, für Extraktor 250 ml Kapazität (500 ml Volumen)
- Seq:12