AuftragsverfolgungKontakt
Extraktionshülsen | Avantor
Extraktionshülsen
Extraktionseinsätze für Feststoffe, für Extraktor 70 ml Kapazität (100 ml Volumen)
Artikelnr. LENZ05431201
Anbieter:   Lenz Laborglas
Extraktionshülsen
Artikelnr. LENZ05431201
Anbieter:  Lenz Laborglas
Extraktionshülsen
Extraktionshülsen
Extraktionseinsätze für Feststoffe, für Extraktor 70 ml Kapazität (100 ml Volumen)
Preis
38,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Glaseinsatz mit Bohrungen für Feststoffe.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Extraktionseinsätze für Feststoffe, für Extraktor 70 ml Kapazität (100 ml Volumen)
  • Seq:
    10