AuftragsverfolgungKontakt
Twisselmann-Extraktionsapparate
Twisselmann-Extraktionsapparate
Nur Kopf, 150 ml, 45/40 NS
Artikelnr. LENZ05415143
Anbieter:   Lenz Laborglas
Twisselmann-Extraktionsapparate
Artikelnr. LENZ05415143
Anbieter:  Lenz Laborglas
Twisselmann-Extraktionsapparate
Twisselmann-Extraktionsapparate
Nur Kopf, 150 ml, 45/40 NS
Preis
194,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Documents
Spezifikationen
  • Extraktorinhalt:
    150 ml
  • Hülse:
    45/40 NS
  • Typ:
    Nur Kopf