AuftragsverfolgungKontakt
Twisselmann-Extraktionsapparate
Nur Kopf, 70 ml, 34/35 NS
  LENZ05415131
Twisselmann-Extraktionsapparate
  LENZ05415131
Twisselmann-Extraktionsapparate
Twisselmann-Extraktionsapparate
Nur Kopf, 70 ml, 34/35 NS
143,00 €
1 * 1 ST
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Extraktorinhalt:
    70 ml
  • Hülse:
    34/35 NS
  • Typ:
    Nur Kopf