AuftragsverfolgungKontakt
Twisselmann-Extraktionsapparate | Avantor
Twisselmann-Extraktionsapparate
Komplett, 100 ml, 250 ml, 45/40 NS
Artikelnr. LENZ05380037
Anbieter:   Lenz Laborglas
Twisselmann-Extraktionsapparate
Artikelnr. LENZ05380037
Anbieter:  Lenz Laborglas
Twisselmann-Extraktionsapparate
Twisselmann-Extraktionsapparate
Komplett, 100 ml, 250 ml, 45/40 NS
Preis
685,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Dokumente
Spezifikationen
  • Extraktorinhalt:
    100 ml
  • Hülse:
    45/40 NS
  • Typ:
    Komplett
  • Kolbeninhalt:
    250 ml