AuftragsverfolgungKontakt
Twisselmann-Extraktionsapparate
Twisselmann-Extraktionsapparate
Komplett, 70 ml, 100 ml, 34/35 NS
Artikelnr. LENZ05380031
Anbieter:   Lenz Laborglas
Twisselmann-Extraktionsapparate
Artikelnr. LENZ05380031
Anbieter:  Lenz Laborglas
Twisselmann-Extraktionsapparate
Twisselmann-Extraktionsapparate
Komplett, 70 ml, 100 ml, 34/35 NS
Preis
576,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Documents
Spezifikationen
  • Extraktorinhalt:
    70 ml
  • Hülse:
    34/35 NS
  • Typ:
    Komplett
  • Kolbeninhalt:
    100 ml