AuftragsverfolgungKontakt
Twisselmann-Extraktionsapparate
Twisselmann-Extraktionsapparate
Komplett, 30 ml, 100 ml, 29/32 NS
Artikelnr. LENZ05380025
Anbieter:   Lenz Laborglas
Twisselmann-Extraktionsapparate
Artikelnr. LENZ05380025
Anbieter:  Lenz Laborglas
Twisselmann-Extraktionsapparate
Twisselmann-Extraktionsapparate
Komplett, 30 ml, 100 ml, 29/32 NS
Preis
555,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Documents
Spezifikationen
  • Extraktorinhalt:
    30 ml
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Typ:
    Komplett
  • Kolbeninhalt:
    100 ml