AuftragsverfolgungKontakt
Raschig Ringe | Avantor
Raschig Ringe
Raschig-Ring, 10 mm, 10 mm
Artikelnr. 201-1164
Anbieter:   Lenz Laborglas
Raschig Ringe
Artikelnr. 201-1164
Anbieter:  Lenz Laborglas
Raschig Ringe
Raschig Ringe
Raschig-Ring, 10 mm, 10 mm
Preis
76,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Natronkalkglas
  • Für Füllkörper-Kolonnen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    10 mm
  • Bezeichnung:
    Raschig-Ring
  • Höhe:
    10 mm
  • Seq:
    06