AuftragsverfolgungKontakt
Raschig Ringe
Raschig Ringe
Raschig ring, 5 mm, 5 mm
Catalog # LENZ05127005
Supplier:   Lenz Laborglas
Raschig Ringe
Catalog # LENZ05127005
Supplier:  Lenz Laborglas
Raschig Ringe
Raschig Ringe
Raschig ring, 5 mm, 5 mm
Price
126,00 €
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Natronkalkglas
  • Für Füllkörper-Kolonnen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Specifications
  • Ext.Ø:
    5 mm
  • Bezeichnung:
    Raschig ring
  • Höhe:
    5 mm
  • Seq:
    03