AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 5 L
Artikelnr. REGE512025
Anbieter:   REAGECON
Buffer solutions
Artikelnr. REGE512025
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 5 L
CAS Nummer:  
Preis
148,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    5 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer solution
  • pH Genauigkeit:
    ±0,05
  • pH-Wert:
    12,00
Spezifikationen