AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben mit Normschliff
250 ml, 29/32 NS, 200 mm, 85 mm
Artikelnr. 201-1045
Anbieter:   Lenz Laborglas
Spitzkolben mit Normschliff
Artikelnr. 201-1045
Anbieter:  Lenz Laborglas
Spitzkolben mit Normschliff
Spitzkolben mit Normschliff
250 ml, 29/32 NS, 200 mm, 85 mm
Preis
26,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    85 mm
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    200 mm
  • Seq:
    13