Vacuum stopcocks
Vakuumabsperrhahn, eine Richtung, parallel, 6,0 mm, 21,5 NS
Artikelnr. 189-2113
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Leakage rate according to DIN 12540-1.
Spezifikationen
- Bohrung Ø:6,0 mm
- Bezeichnung:Vakuumabsperrhahn, eine Richtung, parallel
- Seq:03
- Hahn:21,5 NS