AuftragsverfolgungKontakt
Einbettringe
Einbettringe
Weiß
Artikelnr. KART2919
Anbieter:   KARTELL
Einbettringe
Artikelnr. KART2919
Anbieter:  KARTELL
Einbettringe
Einbettringe
Weiß
Preis
79,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Einbettringe aus ABS.
  • Abmessungen: 41×28×11 mm
In den Farben Weiß, Blau, Gelb, Grün und Rosa verfügbar.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Weiß