AuftragsverfolgungKontakt
Stopcocks for burettes, lateral | Avantor
Stopcocks for burettes, lateral
1,5 mm, 12,5 NS
Artikelnr. LENZ02702501
Anbieter:   Lenz Laborglas
Stopcocks for burettes, lateral
Artikelnr. LENZ02702501
Anbieter:  Lenz Laborglas
Stopcocks for burettes, lateral
Stopcocks for burettes, lateral
1,5 mm, 12,5 NS
Preis
37,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
NS stopcock made of borosilicate glass, facetted tip, with plug of solid glass or PTFE and screwthread retaining device.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Dokumente
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    1,5 mm
  • Hahn:
    12,5 NS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.