AuftragsverfolgungKontakt
Erlenmeyer flasks, wide neck
500 ml, 175 mm, 105 mm, 50 mm
Artikelnr. SMIT25/500
Anbieter:   SMITH SCIENTIFIC
Erlenmeyer flasks, wide neck
Artikelnr. SMIT25/500
Anbieter:  SMITH SCIENTIFIC
Erlenmeyer flasks, wide neck
500 ml, 175 mm, 105 mm, 50 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With beaded rim and graduation.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    105 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    175 mm
  • Seq:
    04
  • Hals A-Ø:
    50 mm