AuftragsverfolgungKontakt
Flachspatel
Nickel, 180 mm, 20/35 mm
Artikelnr. 231-0126
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Flachspatel
Artikelnr. 231-0126
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Flachspatel
Flachspatel
Nickel, 180 mm, 20/35 mm
Preis
71,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel or pure nickel (99,6%). Multipurpose spatula for a wide range of uses.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Nickel
  • Länge:
    180 mm
  • Klingenbreite:
    20/35 mm