AuftragsverfolgungKontakt
Abdampfschalen mit Schnappverschluss | Avantor
Abdampfschalen mit Schnappverschluss
, 50 ml, 54 mm, 50 mm
Artikelnr. KART1678
Anbieter:   KARTELL
Abdampfschalen mit Schnappverschluss
Artikelnr. KART1678
Anbieter:  KARTELL
Abdampfschalen mit Schnappverschluss
Abdampfschalen mit Schnappverschluss
, 50 ml, 54 mm, 50 mm
Preis
176,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PFA hergestellt, Durchscheinend.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Zertifizierung:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    50 mm
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    54 mm
  • Seq:
    02