Buffer solutions
Buffer solution, 13,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Artikelnr. REGE113025
Anbieter: REAGECON
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:1 L
- Referenztemperatur:25 °C
- Bezeichnung:Buffer solution
- pH Genauigkeit:±0,05
- pH-Wert:13,00
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.