Bellow connectors
29/42 NS, 140 mm, 29/42 NS
Artikelnr. COWI008.2929
Anbieter: COWIE
Springe zu:
Product Details & Documents
Bellow connector, PTFE, for use as a flexible or elastic connector to prevent pressure and stresses, and to dampen vibrations in standard ground joints.
- Inert
- Temperature resistant up to 280 °C
- Excellent chemical resistance
With ground joints on cone and socket. Sturdy construction with trapezoidal sealing rings, which give medium to high vacuum performance.
Spezifikationen
- Kern:29/42 NS
- Hülse:29/42 NS
- Gesamtlänge:140 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.