AuftragsverfolgungKontakt
Microtubes racks | Avantor
Microtubes racks
Grün, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
Artikelnr. DELTM-010.7
Anbieter:   DELTALAB
Microtubes racks
Artikelnr. DELTM-010.7
Anbieter:  DELTALAB
Microtubes racks
Grün, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
Preis
77,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Space saving racks, made of PP, designed to accommodate microtubes for freezer storage.
  • Alpha-numeric matrix allows accurate sample identification
  • Lateral handles allow easy handling of the racks
  • Use with 1,5/2,0 ml microtubes and 2 ml cryotubes
  • Suitable for freezer use down to −80 °C
  • Autoclavable
Dokumente
Spezifikationen
  • Für Röhrchen Ø:
    11 mm
  • Anz. Bohrungen:
    80 (5×16)
  • Farbe:
    Grün
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    225×65×27 mm