AuftragsverfolgungKontakt
Capillary tubes
80 mm, 0,50 mm, 0,40 mm
  HILG1412207
 :   HILGENBERG
Capillary tubes
  HILG1412207
Capillary tubes
Capillary tubes
80 mm, 0,50 mm, 0,40 mm
762,00 €
1 * 1.000 ST
Soda-lime glass.
  • Both ends open
  • Ext.Ø:
    0,50 mm
  • Ø int.:
    0,40 mm
  • Länge:
    80 mm
  • Seq:
    05