Vortex-Mixer, MS 3
Product Details & Documents
Kompakte Universalmischer, geeignet für Schüttelaufgaben mit allen kleinen Gefäßen und Mikrotiterplatten. Diese Mischer verfügen über zwei Betriebsarten.
- Dauer- oder Tastbetrieb mit Standardaufsatz, zusätzlich verfügt MS 3 digital über einen zeitgesteuerten Modus
- Aufsatzerkennung
- MS 3 digital besitzt eine Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion, Bereich von 1 s bis 999 min
Modus A (Sicherheitsmodus mit Aufsatzerkennung) bedeutet, dass die maximale Drehzahl von 3000 min⁻¹ nur mit dem Standardaufsatz im Touch-Modus erreicht wird. Bei Verwendung anderer Aufsätze ist die Drehzahl auf 1300 min⁻¹ begrenzt.
Modus B (ohne Aufsatzerkennung) bedeutet, dass mit allen Aufsätzen eine Drehzahl von 3000 min⁻¹ möglich ist. Die Mischer sind in allen Drehzahlbereichen stabil und haben ein robustes Zinkdruckgussgehäuse.
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Zertifizierung: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Die MS 3 basic wird mit einem Standardaufsatz für Reagenzgläser oder kleine Gefäße bis 50 mm, einem Universalaufsatz für verschiedene Schaumstoffeinsätze und einem Handeinsatz zur Verwendung mit dem Universalaufsatz geliefert. Die MS 3 digital wird mit den oben genannten Funktionen geliefert und beinhaltet zusätzlich den Mikrotiterplattenaufsatz und einen Reagenzglaseinsatz mit sechs Löchern Ø 12 mm.
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Bezeichnung:MS 3 basic Vortex-Mixer
- Seq:01
- Cat. No.:444-2544
- Modell:MS 3 basic
- Orbit:4,5 mm
- B×T×H:148×205×63 mm
- Max. Kapazität:0,5 kg, inklusive Aufsatz
- Schüttelbewegung:Kreisend
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:10/8 W
- Drehzahlbereich:0–3000 min⁻¹
- Gewicht:2,9 kg
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 442-2233Standardaufsatz für Reagenzgläser/Gefäße bis zu Ø 50 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 22,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 442-2235Universalaufsatz für verschiedene SchaumstoffeinsätzeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 22,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0013Einhand-Einsatz, zur Verwendung mit 442-2235Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 31,50 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0018Reagenzglaseinsatz ohne Bohrungen, zur Verwendung mit 442-2235Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 33,50 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0015Reagenzglaseinsatz für 14 Röhrchen à 10 mm Ø, zur Verwendung mit 442-2235Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 68,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0017Reagenzglaseinsatz für 4 Röhrchen à 16 mm Ø, zur Verwendung mit 442-2235Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 68,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0016Reagenzglaseinsatz für 6 Röhrchen à 12 mm Ø, zur Verwendung mit 442-2235Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 68,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- IKAA25005776Zum Einsetzen in den Universalaufsatz, für Gefäße mit 0,5-ml-Volumen. Gewicht: 0.005 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 65,50 €
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.