AuftragsverfolgungKontakt
Käsetester
Käsetester, 210 mm, 140 mm, 17 mm
Artikelnr. 300-0145
Anbieter:   GERBER FUNKE
Käsetester
Artikelnr. 300-0145
Anbieter:  GERBER FUNKE
Käsetester
Käsetester
Käsetester, 210 mm, 140 mm, 17 mm
Preis
157,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chrom-Nickel-Stahl. Entwickelt für die Probennahme in kleinen Kernen und den Test der Reife von kleinen Käsen, ohne diese aufzuschneiden. Ideal zur Verwendung in der milchverarbeitenden Industrie und in Käsereien.
  • Schwarzer Kunststoffgriff
  • In zwei verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikationen
  • Ø:
    17 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    140 mm
  • Bezeichnung:
    Käsetester
  • Länge:
    210 mm
  • Seq:
    04