AuftragsverfolgungKontakt
Bromphenolblau
Bromphenolblau
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
Bromphenolblau
Artikelnr. A18469.09
CAS Nummer:  115-39-9
Bromphenolblau
Bromphenolblau
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
CAS Nummer:  115-39-9
Preis
47,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
CAS No.: 115-39-9 Molecular Formula: C19H10Br4O5S Formula Weight: 669.98 Odour: Odourless Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 61698 Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00005875
Synonyme:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS Nummer:115-39-9
  • Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00005875
  • Molekulargewicht:669.97 g/mol
  • Merck-Index:14,1444
  • Schmelzpunkt:∼ 270 °C (Zers.)
  • Schmelzpunkt:∼ 270 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-086-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    10 g
Spezifikationen