Galaktit ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 608-66-2 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Melting Point: 187-191° Boiling Point: 275-280°/1mm Merck Reference: 14,4332 MDL No.: MFCD00064288
Synonyme: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- CAS Nummer:608-66-2
- Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00064288
- Molekulargewicht:182.17 g/mol
- Merck-Index:14,4332
- Siedepunkt:275…280 °C (1 mmHg)
- Schmelzpunkt:187…191 °C
- Dichte:1,47
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:210-165-2
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA18402
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.