AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Ribose ≥98%
Glass bottle for solids, 250 g
D(-)-Ribose ≥98%
Artikelnr. A17894.30
CAS Nummer:  50-69-1
D(-)-Ribose ≥98%
D(-)-Ribose ≥98%
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  50-69-1
Preis
362,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 50-69-1 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 82-86° Beilstein Reference: 1723081 Merck Reference: 14,8204 Optical Rotation: -20° (c=10 in water, 28h) MDL No.: MFCD00135453
  • CAS Nummer:50-69-1
  • Formel:C₅H₁₀O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00135453
  • Molekulargewicht:150.13 g/mol
  • Merck-Index:14,8204
  • Siedepunkt:331 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:82…86 °C
  • Dichte:0,8 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-059-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g
Spezifikationen