Bromthymolblau
Glass bottle for solids, 10 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
CAS No.: 76-59-5 Molecular Formula: C27H28Br2O5S Formula Weight: 624.39 Melting Point: 200-202° Beilstein Reference: 373934 Merck Reference: 14,1445 MDL No.: MFCD00005872
Synonyme: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:76-59-5
- Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005872
- Molekulargewicht:624.39 g/mol
- Merck-Index:14,1445
- Schmelzpunkt:200…202 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-971-2
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerALFAA17746.09_TDS_EN
Produktspezifikation
msds_ALFAA17746
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:10 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.