AuftragsverfolgungKontakt
Diethylphthalat ≥99% | Avantor
Diethylphthalat ≥99%
Glass bottle for solids, 2.500 g
Artikelnr. A17529.0E
Gesundheit
Diethylphthalat ≥99%
Artikelnr. A17529.0E
CAS Nummer:  84-66-2
Diethylphthalat ≥99%
Diethylphthalat ≥99%
Glass bottle for solids, 2.500 g
CAS Nummer:  84-66-2
Preis
83,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 84-66-2 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.5020 Melting Point: -64° Boiling Point: 296-298° Beilstein Reference: 1912500 Merck Reference: 14,7371 MDL No.: MFCD00009111
Synonyme:  Phthalic acid diethyl ester
  • CAS Nummer:84-66-2
  • Formel:C₁₂H₁₄O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00009111
  • Molekulargewicht:222.24 g/mol
  • Merck-Index:14,7371
  • Siedepunkt:296…298 °C
  • Schmelzpunkt:–64 °C
  • Dichte:1,118
  • Blitzpunkt:160 °C (320 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-550-6
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    2.500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.