Diethylphthalat ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
Purity: 99% CAS No.: 84-66-2 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.5020 Melting Point: -64° Boiling Point: 296-298° Beilstein Reference: 1912500 Merck Reference: 14,7371 MDL No.: MFCD00009111
: Phthalic acid diethyl ester
- :84-66-2
- :C₁₂H₁₄O₄
- :MFCD00009111
- :222.24 g/mol
- :14,7371
- :296…298 °C
- :–64 °C
- :1,118
- :160 °C (320 °F)
- :Raumtemperatur
- :201-550-6
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1.000 g