Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Echtgrün FCF | Avantor

Echtgrün FCF

Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. A16520.06
Gesundheit
Echtgrün FCF
Artikelnr. A16520.06
CAS Nummer:  2353-45-9
Echtgrün FCF
Echtgrün FCF

Glass bottle for solids, 5 g

CAS Nummer:  2353-45-9
Preis
38,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents

CAS No.: 2353-45-9 Molecular Formula: C37H34N2Na2O10S3 Formula Weight: 808.86 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 5718212 Merck Reference: 14,3941 MDL No.: MFCD00013053

Synonyme:  Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
  • CAS Nummer:2353-45-9
  • Formel:C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
  • MDL-Nummer:MFCD00013053
  • Molekulargewicht:808.86 g/mol
  • Merck-Index:14,3941
  • Schmelzpunkt:∼ 290 °C (Zers.)
  • Schmelzpunkt:∼ 290 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:219-091-5

Dokumente

Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.