AuftragsverfolgungKontakt
PIPES ≥98%
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. A16090.22
PIPES ≥98%
Artikelnr. A16090.22
CAS Nummer:  5625-37-6
PIPES ≥98%
PIPES ≥98%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  5625-37-6
Preis
112,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 5625-37-6 Molecular Formula: C8H18N2O6S2 Formula Weight: 302.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 817713 Merck Reference: 14,7479 MDL No.: MFCD00006159
Synonyme:  Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
  • CAS Nummer:5625-37-6
  • Formel:C₈H₁₈N₂O₆S₂
  • MDL-Nummer:MFCD00006159
  • Molekulargewicht:302.37 g/mol
  • Merck-Index:14,7479
  • Siedepunkt:499 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:>300 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:227-057-6
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Spezifikationen