AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure ≥99%
L(+)-Ascorbinsäure ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
L(+)-Ascorbinsäure ≥99%
Artikelnr. A15613.36
CAS Nummer:  50-81-7
L(+)-Ascorbinsäure ≥99%
L(+)-Ascorbinsäure ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  50-81-7
Preis
102,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Melting Point: 190-193° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 Optical Rotation: +21° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00064328
Synonyme:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Nummer:50-81-7
  • Formel:C₆H₈O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064328
  • Molekulargewicht:176.13 g/mol
  • Merck-Index:14,830
  • Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:190…193 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,65
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g