Hydroxylammoniumchlorid 99%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Hydroxylammoniumchlorid 99%
Artikelnr. A15398.36
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 5470-11-1
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 5470-11-1 Molecular Formula: H3NO.HCl Formula Weight: 69.49 Odour: Acidic pH: 3.6 Melting Point: 152° dec. Beilstein Reference: 3539763 Merck Reference: 14,4828 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00051089
Synonyme: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
- CAS Nummer:5470-11-1
- Formel:NH₂OH·HCl
- MDL-Nummer:MFCD00051089
- Molekulargewicht:69.49 g/mol
- Merck-Index:14,4828
- Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:152 °C (Zers.)
- Schmelzpunkt:152 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,67
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:226-798-2
- UN:2923
- ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g