Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxylammoniumchlorid 99% | Avantor

Hydroxylammoniumchlorid 99%

Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. A15398.22
Gesundheit
Ätzend
Reizend
Umwelt
Hydroxylammoniumchlorid 99%
Artikelnr. A15398.22
CAS Nummer:  5470-11-1
Hydroxylammoniumchlorid 99%
Hydroxylammoniumchlorid 99%

Glass bottle for solids, 100 g

CAS Nummer:  5470-11-1
Preis
34,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 5470-11-1 Molecular Formula: H3NO.HCl Formula Weight: 69.49 Odour: Acidic pH: 3.6 Melting Point: 152° dec. Beilstein Reference: 3539763 Merck Reference: 14,4828 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00051089

Synonyme:  Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
  • CAS Nummer:5470-11-1
  • Formel:NH₂OH·HCl
  • MDL-Nummer:MFCD00051089
  • Molekulargewicht:69.49 g/mol
  • Merck-Index:14,4828
  • Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:152 °C (Zers.)
  • Schmelzpunkt:152 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,67
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:226-798-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.