AuftragsverfolgungKontakt
ω-Brom-4-fluoracetophenon ≥97%
Glass bottle for solids, 1 g
Artikelnr. A15319.03
Reizend
ω-Brom-4-fluoracetophenon ≥97%
Artikelnr. A15319.03
CAS Nummer:  403-29-2
ω-Brom-4-fluoracetophenon ≥97%
ω-Brom-4-fluoracetophenon ≥97%
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  403-29-2
Preis
24,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 403-29-2 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 637863 MDL No.: MFCD00040830
Synonyme:  Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
  • CAS Nummer:403-29-2
  • Formel:C₈H₆BrFO
  • MDL-Nummer:MFCD00040830
  • Molekulargewicht:217.04 g/mol
  • Siedepunkt:150 °C (12 mmHg)
  • Schmelzpunkt:45…49 °C
  • Blitzpunkt:>110 °C (230 °F)
  • EINECS:206-955-1
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g
Spezifikationen