AuftragsverfolgungKontakt
2-Phenylethanol ≥98% | Avantor
2-Phenylethanol ≥98%
Glass bottle for solids, 250 g
Artikelnr. A15241.30
Giftig
Reizend
2-Phenylethanol ≥98%
Artikelnr. A15241.30
CAS Nummer:  60-12-8
2-Phenylethanol ≥98%
2-Phenylethanol ≥98%
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  60-12-8
Preis
37,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 60-12-8 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 101°(214°F) Physical Form: Liquid Density: 1.021 Refractive Index: 1.5330 Appearance: Colourless Melting Point: -27° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 1905732 Merck Reference: 14,7224 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002886
Synonyme:  Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
  • CAS Nummer:60-12-8
  • Formel:C₆H₅CH₂CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002886
  • Molekulargewicht:122.17 g/mol
  • Merck-Index:14,7224
  • Siedepunkt:219 °C
  • Schmelzpunkt:–27 °C
  • Dichte:1,021
  • Blitzpunkt:101 °C (214 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-456-2
  • UN:2810
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.