AuftragsverfolgungKontakt
Uridin ≥99%
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. A15227.06
Uridin ≥99%
Artikelnr. A15227.06
CAS Nummer:  58-96-8
Uridin ≥99%
Uridin ≥99%
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  58-96-8
Preis
45,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 58-96-8 Molecular Formula: C9H12N2O6 Formula Weight: 244.20 Melting Point: 166-169° Beilstein Reference: 754904 Merck Reference: 14,9877 Optical Rotation: +9.5° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00006526
Synonyme:  1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
  • CAS Nummer:58-96-8
  • Formel:C₉H₁₂N₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00006526
  • Molekulargewicht:244.20 g/mol
  • Merck-Index:14,9877
  • Schmelzpunkt:166…169 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-407-5
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g
Spezifikationen