Adipohydrazid ≥97%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Purity: 97% CAS No.: 1071-93-8 Molecular Formula: H2NNHCO(CH2)4CONHNH2 Formula Weight: 174.20 Odour: Odourless Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 973863 MDL No.: MFCD00007614
: Adipyl hydrazide
- :1071-93-8
- :C₆H₁₄N₄O₂
- :MFCD00007614
- :174.2 g/mol
- :446 °C (1013 hPa)
- :180…182 °C
- :Raumtemperatur
- :213-999-5
Documents
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g