Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Adipohydrazid ≥97%

Adipohydrazid ≥97%

Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Artikelnr. A15119.14
Reizend
Adipohydrazid ≥97%
Artikelnr. A15119.14
CAS Nummer:  1071-93-8
Adipohydrazid ≥97%
Adipohydrazid ≥97%

Glasflasche für Feststoffe, 25 g

CAS Nummer:  1071-93-8
Preis
37,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 1071-93-8 Molecular Formula: H2NNHCO(CH2)4CONHNH2 Formula Weight: 174.20 Odour: Odourless Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 973863 MDL No.: MFCD00007614

Synonyme:  Adipyl hydrazide
  • CAS Nummer:1071-93-8
  • Formel:C₆H₁₄N₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007614
  • Molekulargewicht:174.2 g/mol
  • Siedepunkt:446 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:180…182 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:213-999-5
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.