Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Adenin ≥99%

Adenin ≥99%

Glass bottle for solids, 25 g
Adenin ≥99%
Artikelnr. A14906.14
CAS Nummer:  73-24-5
Adenin ≥99%
Adenin ≥99%

Glass bottle for solids, 25 g

CAS Nummer:  73-24-5
Preis
66,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 73-24-5 Molecular Formula: C5H5N5 Formula Weight: 135.13 Odour: Odourless Melting Point: 360° dec. Beilstein Reference: 5777 Merck Reference: 14,152 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041790

Synonyme:  Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
  • CAS Nummer:73-24-5
  • Formel:C₅H₅N₅
  • MDL-Nummer:MFCD00041790
  • Molekulargewicht:135.13 g/mol
  • Merck-Index:14,152
  • Schmelzpunkt:>360 °C (Zers.)
  • Schmelzpunkt:>360 °C (Zersetzung)
  • Dichte:0,99741 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-796-1
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g

Spezifikationen