AuftragsverfolgungKontakt
n-Decan ≥99%
Glasflasche, 2.500 mL
Artikelnr. A14732.0F
Gesundheit
Entzündlich
n-Decan ≥99%
Artikelnr. A14732.0F
CAS Nummer:  124-18-5
n-Decan ≥99%
n-Decan ≥99%
Glasflasche, 2.500 mL
CAS Nummer:  124-18-5
Preis
590,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 124-18-5 Molecular Formula: C10H22 Formula Weight: 142.29 Flash Point: 46°(115°F) Physical Form: Liquid Density: 0.730 Refractive Index: 1.4115 Appearance: Colourless Odour: Petrol-like Melting Point: -30° Boiling Point: 172-174° Solubility: Soluble in alcohol and ethers Beilstein Reference: 1696981 UN No.: 2247 MDL No.: MFCD00008954
  • CAS Nummer:124-18-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₈CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008954
  • Molekulargewicht:142.28 g/mol
  • Siedepunkt:172…174 °C
  • Schmelzpunkt:–30 °C
  • Dichte:0,730
  • Blitzpunkt:46 °C (115 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-686-4
  • UN:2247
  • ADR:3,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2.500 mL
Spezifikationen