D(+)-Biotin ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 58-85-5 Molecular Formula: C10H16N2O3S Formula Weight: 244.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 224-226° Beilstein Reference: 86838 Merck Reference: 14,1231 Optical Rotation: +91° (c=1 in 0.1N NaOH) MDL No.: MFCD00005541
Essential vitamin that is important for amino acid and energy metabolism
Synonyme: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
- CAS Nummer:58-85-5
- Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
- MDL-Nummer:MFCD00005541
- Molekulargewicht:244.31 g/mol
- Merck-Index:14,1231
- Schmelzpunkt:224…226 °C
- Dichte:1,41 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:200-399-3
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerALFAA14207.03_TDS_EN
Produktspezifikation
msds_ALFAA14207
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10 g