AuftragsverfolgungKontakt
2-Ethoxyethylacetat ≥98%
Glasflasche, 500 mL
  A13639.AP
2-Ethoxyethylacetat ≥98%
  A13639.AP
 :  111-15-9
2-Ethoxyethylacetat ≥98%
2-Ethoxyethylacetat ≥98%
Glasflasche, 500 mL
 :  111-15-9
31,40 €
1 * 500 mL
Purity: 98+% CAS No.: 111-15-9 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.4070 Odour: Fruit-like Melting Point: -62° Boiling Point: 155-157° Beilstein Reference: 1748677 Merck Reference: 14,3751 UN No.: 1172 MDL No.: MFCD00009251
 :  Ethylglycol acetate
  •  :111-15-9
  •  :C₆H₁₂O₃
  •  :MFCD00009251
  •  :132.16 g/mol
  •  :14,3751
  •  :155…157 °C
  •  :–62 °C
  •  :0,975
  •  :52 °C (126 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-839-2
  •  :1172
  •  :3,III
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL