AuftragsverfolgungKontakt
Pyrogallol ≥98% | Avantor
Pyrogallol ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
Artikelnr. A13405.36
Gesundheit
Reizend
Pyrogallol ≥98%
Artikelnr. A13405.36
CAS Nummer:  87-66-1
Pyrogallol ≥98%
Pyrogallol ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  87-66-1
Preis
212,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 87-66-1 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Odour: Odourless Melting Point: 131-135° Boiling Point: 309° Beilstein Reference: 907431 Merck Reference: 14,8000 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002192
Synonyme:  Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
  • CAS Nummer:87-66-1
  • Formel:C₆H₆O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00002192
  • Molekulargewicht:126.11 g/mol
  • Merck-Index:14,8000
  • Siedepunkt:309 °C
  • Schmelzpunkt:131…135 °C
  • Dichte:1,45
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-762-9
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.