AuftragsverfolgungKontakt
Harnsäure ≥99%
Harnsäure ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
  A13346.14
Harnsäure ≥99%
  A13346.14
 :  69-93-2
Harnsäure ≥99%
Harnsäure ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
 :  69-93-2
51,50 €
1 * 25 g
Purity: 99% CAS No.: 69-93-2 Molecular Formula: C5H4N4O3 Formula Weight: 168.11 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 156158 Merck Reference: 14,9875 MDL No.: MFCD00005712
 :  1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
  •  :69-93-2
  •  :C₅H₄N₄O₃
  •  :MFCD00005712
  •  :168.11 g/mol
  •  :14,9875
  •  :>300 °C
  •  :1,89
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-720-7
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.