Polyethylenglycol 2.000
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Polyethylenglycol 2.000
Artikelnr. B22181.30
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 25322-68-3
Springe zu:
Product Details & Documents
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 53-55° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779611
Synonyme: PEG 2000, Ethylene glycol polymer 2000, PEG 2,000, Ethylene glycol polymer average Mn 2000
- CAS Nummer:25322-68-3
- Formel:H(OCH₂CH₂)nOH
- MDL-Nummer:MFCD00081839
- Molekulargewicht:2000 g/mol
- Merck-Index:14,7568
- Schmelzpunkt:53…55 °C
- Dichte:1,21 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:250 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:500-038-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 g



